200182
Nitrazine Yellow
indicator grade, Dye content 85 %
동의어(들):
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
About This Item
추천 제품
Grade
indicator grade
분석
>90.0% (HPLC)
양식
powder
구성
Dye content, 85%
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
586 nm
ε (흡광계수)
≥35000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3