주요 문서
8.20259
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
동의어(들):
1,4-Dihydroxyanthraquinone, Quinizarin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩36,439
250 G
₩57,754
₩36,439
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩36,439
250 G
₩57,754
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
240.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-368-7
NACRES:
NA.22
₩36,439
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1.3 hPa ( 197 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
450 °C/1013 hPa
mp
195-198 °C
전이 온도
flash point 222 °C
벌크 밀도
350 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c2c(c(cc1)O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
InChI key
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,4-Dihydroxyanthraquinone for synthesis. CAS 81-64-1, molar mass 240.21 g/mol.
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 198 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
431.6 °F
Flash Point (°C)
222 °C