주요 문서
N6534
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p50, solution, human
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩358,904
₩358,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩358,904
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩358,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
제품명
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
생물학적 소스
human
Quality Level
양식
solution
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... NFKB1(4790)
Amino Acid Sequence
Ala-Glu-Asp-Asp-Pro-Tyr-Leu-Gly-Arg-Pro-Glu-Gln-Met-Phe
애플리케이션
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
물리적 형태
Solution containing 0.01% sodium azide.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)