추천 제품
Grade
Molecular Biology
for molecular biology
무균
non-sterile
양식
powder
구성
Casamino Acids, 1 g/L
MgSO4, 0.98 g/L
NaCL, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast extract, 5 g/L
기술
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2.2% solution)
응용 분야
food and beverages
microbiology
저장 온도
room temp
적합성
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Standard formulation
- Convenient package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
프로토콜
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.