MSST0039
SILu™Prot IFNG Interferon Gamma human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
동의어(들):
IFNγ, IFN-gamma, IFNG mass-spectrometry standard, Immune interferon, Immuneinterferon, Interferon-gamma mass-spectrometry standard, stable isotope-labeled human IFNG
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
분자량
calculated mol wt 17 kDa
기술
mass spectrometry (MS): suitable
적합성
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IFNG(3458)
일반 설명
면역원
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)