I4276
Interferon-αA human
≥95%, suitable for cell culture, buffered aqueous solution, recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
IFN-αA, Interferon-α2A
크기 선택
₩744,198
크기 선택
About This Item
₩744,198
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
분석
≥95%
양식
buffered aqueous solution
분자량
19 kDa
포장
pkg of 20 μg
농도
≥0.2 mg/mL
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
색상
colorless
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IFNA2(3440)
애플리케이션
- study the effect of Chikungunya virus on interferon-mediated JAK (Janus kinase)-STAT (signal transducers and activators of transcription) signaling[1]
- study the effect of interferon-α and PRK2 (protein kinase C-related kinase 2) inhibitors on hepatitis C virus replication[2]
- compare the effect of Monascus pigment derivatives on hepatitis C virus replication[3]
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
분석 메모
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)