₩1,172,833
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
≥98% (SDS-PAGE)
양식
liquid
효능
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
기술
mass spectrometry (MS): suitable
적합성
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... PTX3(5806)
일반 설명
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터