주요 문서
PHL80477
5-Hydroxy-L-tryptophan
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩378,392
₩378,392
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
220.22
Beilstein:
88200
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.4850 (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
애플리케이션
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)