포장
vial of 100 μg
적합성
suitable for
suitable for mass spectrometry
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Residual presence of host cell proteins (HCPs) in recombinant therapeutic products has considerable clinical safety risks associated with a potential immunological response in patients.