생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
whole antiserum
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
포함
15 mM sodium azide
기술
indirect ELISA: 1:70,000
quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
특이성
애플리케이션
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- proteomic microarrays
- the preparation of immunochromatography strips for magneto-enzyme lateral flow immunoassay[1]
- immunochromatography[1]
- MYCN DNA-binding analysis (ChIP-seq)[2]
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
품질
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)