unconjugated
Grade
reagent grade
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
구성
Protein, ≥80%
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mouse IgG is purified from normal mouse serum by fractionation and ion-exchange chromatography.
애플리케이션
물리적 형태
면책조항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.