분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
off-white to light tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(C(=O)Nc2cccc(NC(=O)c3cccc(O)c3O)c2)c1O
InChI
1S/C20H16N2O6/c23-15-8-2-6-13(17(15)25)19(27)21-11-4-1-5-12(10-11)22-20(28)14-7-3-9-16(24)18(14)26/h1-10,23-26H,(H,21,27)(H,22,28)
InChI key
MIQUEZGHEJGPJB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객