문서
M3884
Sigma-Aldrich
Maleimidoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
252.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
분석
≥95%
반응 적합성
reagent type: linker
작용기
NHS ester
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
InChI key
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3