주요 문서
M3275
Sigma-Aldrich
1-Methylxanthine
동의어(들):
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.14
Beilstein:
171507
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
≥300 °C
SMILES string
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
InChI key
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jung-Feng Hsieh et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(10), 3450-3456 (2007-03-24)
Xanthine oxidase (XO) is a key enzyme which can catalyze xanthine to uric acid causing hyperuricemia in humans. By using the fractionation technique and inhibitory activity assay, an active compound that prevents XO from reacting with xanthine was isolated from