M2419
Midazolam maleate salt
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor ligand
동의어(들):
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine maleate salt
About This Item
추천 제품
제품명
Midazolam maleate salt,
Quality Level
약물 제어
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
주관자
Roche
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.Cc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3.C4H4O4/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
XYGVIBXOJOOCFR-BTJKTKAUSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)