주요 문서
M041030
Sigma-Aldrich
Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI
동의어(들):
Fluorescein amidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H58N3O10P
Molecular Weight:
843.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
제품 M041030은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥95% (31P-NMR)
적합성
conforms to structure for H-NMR
호환성
configured for ABI
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-35-34(26-31)41(51)59-46(35)36-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(36)58-39-28-33(18-21-37(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
InChI key
XUQUNBOKLNVMMK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)