M0398
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone
elastase inhibitor, powder, ≥98% (TLC)
동의어(들):
N-(Methoxysuccinyl)-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valine chloromethylketone
크기 선택
₩299,527
크기 선택
About This Item
₩299,527
추천 제품
제품명
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone, elastase inhibitor
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
mp
159 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C22H35ClN4O7/c1-12(2)19(16(28)11-23)26-21(32)15-7-6-10-27(15)22(33)14(4)25-20(31)13(3)24-17(29)8-9-18(30)34-5/h12-15,19H,6-11H2,1-5H3,(H,24,29)(H,25,31)(H,26,32)/t13-,14-,15-,19-/m0/s1
InChI key
PJGDFLJMBAYGGC-XLPNERPQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.