분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(30(42)34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,34,42)(H,35,41)
InChI key
CMEUDEVBFFPSEI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
포장
기질
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.