주요 문서
L8663
Sigma-Aldrich
Director-Ready pc-myc-CMV-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.85
제품 L8663은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
저장 온도
−20°C
일반 설명
The Director-Ready� pc-myc-CMV2 Expression Vector is de-phosphorylated after Hind III/Bgl II digestion and is ready for use with the Director Universal Cloning System. pc-myc-CMV2 is for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
법적 정보
Director-Ready is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pc-myc-CMV-2 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)