주요 문서
L6715
Sigma-Aldrich
Biocoll
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
동의어(들):
Separation Medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩405,493
₩405,493
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩405,493
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
₩405,493
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
무균
sterile-filtered
sterile
Quality Level
제품 라인
BioReagent
양식
liquid
기술
cell culture | hybridoma: suitable
불순물
endotoxin, tested
density
1.077 g/mL at 25 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
애플리케이션
Used to create a density medium for the purification of lymphocytes and other mononuclear cells. Histopaque®-1077 is a solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077 +/- 0.001 g/ml. This medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes from small volumes of whole blood. This technique is suitable for use in cell mediated lympholysis and for human lymphocyte antigen (HLA)2 typing. It may also be employed as the initial isolation step prior to enumeration of T-, B-, and ‘null′ lymphocytes.
법적 정보
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)