클론
UCHM-1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 55 kDa
종 반응성
human
기술
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD14(929)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특이성
3rd Workshop: code no. 203
4th Workshop: code no. M24
면역원
애플리케이션
- Flow cytometry at a dilution of 5μL using 1 × 106 cells
- Immunofluorescence.
- Immunoblotting.
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable