L1045
LY-354740 hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(1S,2S,5R,6S)-2-Aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxy lic acid, Eglumegad, Eglumetad, LY-354740
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
deionized water: 8 mg/mL
주관자
Eli Lilly
저장 온도
room temp
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience