항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
기술
: 2.5-5.0 mg/mL using Antibody concentration by precipitin Vs Human serum
: 4.0-6.0 mg/mL using Antibody concentration by precipitin Vs Human whey
Ouchterlony double diffusion: 1:32
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody is specific for the α-chain of IgA in humans. The product reacts with human IgA when tested against purified human IgA, IgG, IgM, and Bence Jones κ and lambda myeloma proteins.
특이성
면역원
애플리케이션
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- quantitative precipitin assay (2.5-5 mg/mL)
- immunoelectrophoresis
- Ouchterlony double diffusion (1:16)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Testosterone Responses in Athletes of a
Competitive 5,000 m Race
a novel noninvasive proxy for intestinal immune
induction
문서
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.