powder
포함
~60% lactose
색상
white
solubility
organic solvents: soluble (alcohol, acetone and ether)
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO2)[C@@]2([H])[C@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO1
InChI
1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2
InChI key
MOYKHGMNXAOIAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3