A1016
Amaranth
Dye content 85-95 %, Powder
동의어(들):
Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Amaranth, Dye content 85-95 %
양식
powder
구성
Dye content, 85-95%
기술
microbe id | staining: suitable
색상
brown to red-brown
pH
9.65 (28 °C, - OECD Test Guideline 122 - alkaline)
mp
>350 °C (at 966.25 hPa)
solubility
H2O: 10 mg/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
417.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
214 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)