주요 문서
HT1102128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Aqueous
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116124
NACRES:
NA.47
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
0.5 % (w/v) in water
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
기타 정보
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)