주요 문서
HS27505C
OneRack® Test Tube Rack
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 9 wells, well diam. 30 mm, green
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
8 EA
₩247,153
₩247,153
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
8 EA
₩247,153
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
₩247,153
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
특징
Holds 9 x 15-50 mL tubes
Holds 9 x 30 mm tubes
포장
pk of 8 racks
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS27505C
길이 × 너비 × 높이
11 × 11 × 8.5 cm
크기
9 wells
웰 직경
30 mm
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
특징 및 장점
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
법적 정보
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)