주요 문서
HS23404
4-Place Compartment Dispensing Bin
clear (bin)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩194,576
₩194,576
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩194,576
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩194,576
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
material
acrylic
clear (bin)
특징
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23404
길이 × 너비 × 높이
287 mm × 170 mm × 217 mm
일반 설명
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
특징 및 장점
  • Four Compartments
  • See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
  • Flip-top covers on generous. openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
  • Includes non-skid rubber feet
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)