주요 문서
HS23263A
Vertical storage rack
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩293,031
₩293,031
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩293,031
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.15
₩293,031
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
material
clear acrylic rack
특징
to hold 8 x 80 well racks
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23263A
길이 × 너비 × 높이
157 mm × 236 mm × 234 mm
일반 설명
The Vertical Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
특징 및 장점
  • Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
  • Plenty of room to slide the racks in and out
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)