주요 문서
HS234523
Workstation Storage Bin
clear
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩287,448
₩287,448
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩287,448
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩287,448
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
material
acrylic
clear
특징
holds Tubes, tips, gloves, Kimwipes Parafilm M, and laboratory disposables and accessories
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS234523
길이 × 너비 × 높이
265 mm × 137 mm × 440 mm
일반 설명
The Workstation Storage Bin is the essential combination accessory holder.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)