₩43,950
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
추천 제품
material
blue plastic
nickel closure
특징
Holds 100 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15994M
길이 × 너비 × 높이
208 × 175 × 34 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Feature thumb-latch lock mechanism
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객