주요 문서
HS15994E
Premium slide box
100 place, cork lining, white plastic
동의어(들):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩39,991
₩39,991
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩39,991
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
NB.17
₩39,991
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
material
nickel closure
white plastic
특징
Holds 100 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15994E
길이 × 너비 × 높이
208 × 175 × 34 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)