주요 문서
HS15991B
Slide box
100 place, red
동의어(들):
Box for Slides, Slide Container, Slide Storage Box
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩29,537
₩29,537
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩29,537
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
NB.17
₩29,537
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
특징
Holds 100 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15991B
크기
210x169x37 mm
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)