HS120316
₩28,116
1 of 10
HS15990A
Slide box
HS15991A
BR476000
BRAND® slide box
HS15991B
Sigma-Aldrich
Z374385
Scienceware® slide box
BR475900
HS15991C
HS15990C
HS15994E
Premium slide box
HS15988H
TrueNorth® Microscope Slide Box
blue polycarbonate
Holds 25 x slides 76x26 mm
pack of 1 ea
Heathrow Scientific HS120316
141 × 88 × 35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Laboratory Containers & Storage
Sample Handling
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.
도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서
문서 라이브러리 방문
1 of 8
HS159890B
Storage rack for 50 and 100 place microscope slide boxes
HS15994F
HS15994G
Premium Slide box
HS15994A
Z742390
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes