주요 문서
HS120772
Coated Wire Tube Rack
to hold, 48 x 35-40 mm tubes, blue
동의어(들):
Tube holder, bottle rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩81,911
₩81,911
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩81,911
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
₩81,911
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
blue
high-density polyethylene coating
특징
to hold 48 x 35-40 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120772
길이 × 너비 × 높이
14 in. (35 cm) × 10.6 in. (26 cm) × 3.8 in. (9.8 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
특징 및 장점
  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • AutoclavableMesh Bottom Support
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)