material
blue
high-density polyethylene coating
특징
to hold 108 x 13-16 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120763
길이 × 너비 × 높이
9.3 in. (23.7 cm) × 5 in. (12.7 cm) × 2.6 in. (6.5 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
특징 및 장점
- Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
- Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
- Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
- Square wells and three deck levels help keep tubes secure
- AutoclavableMesh Bottom Support
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.