주요 문서
BAF187940002
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
Holds 36 x 50 mL tubes
동의어(들):
wire tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩143,318
₩143,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩143,318
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.22
₩143,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
epoxy (coated steel)
특징
Holds 36 x 50 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18794-0002
크기
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
웰 크기
30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)