주요 문서
HS120567
Mini Vortex Mixer
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray, purple
동의어(들):
Mini Mixer, Vortex Mixer Mini
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103814
NACRES:
NB.13
제품 HS120567은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
gray
purple
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120567
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simple, touch start operation offers exceptional mixing performance with one hand
  • Low profile design and small footprint (only 4.3” wide) saves valuable space
  • Made of ABS and silicone materials that resist most commonly used chemicals
  • Stable platform and elastomer feet ensure unit stays stable during operation
  • When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
포장
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)