주요 문서
HS120827
Mini Vortex Mixer
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, black
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩191,226
₩191,226
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩191,226
About This Item
UNSPSC 코드:
41103814
NACRES:
NB.13
₩191,226
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
black
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120827
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simple, touch start operation offers exceptional mixing performance with one hand
  • Low profile design and small footprint (only 4.3” wide) saves valuable space
  • Made of ABS and silicone materials that resist most commonly used chemicals
  • Stable platform and elastomer feet ensure unit stays stable during operation
  • When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
포장
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)