주요 문서
CLS6777
Corning® LSE vortex mixers
vortex mixer w/ standard tube head, 230 V, UK plug, 1/cs
동의어(들):
laboratory mixer shaker, laboratory mixers, vortexers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩422,037
₩422,037
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩422,037
About This Item
UNSPSC 코드:
41103814
NACRES:
NB.15
₩422,037
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
AC/DC 입력
230 V AC, UK plug
특징
CE compliant
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 6777
파라미터
0-3400 rpm speed
길이 × 너비 × 높이
14 cm × 16 cm × 13 cm
중량
2.2 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Corning variable speed LSE vortex mixer provides fast, efficient mixing with minimal vibration. The unit features a powerful, counter-balanced motor drive, continuous or "touch" mix modes.
  • Variable speed for gentle to vigorous mixing
  • Optimized counter balance for minimal vibration
  • Lightweight and portable
  • Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
  • Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
  • Touch and continuous mix modes
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)