양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
7 g/L
기술
microbe id | staining: suitable
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
세포학 분야의 간단한 정보, 세포진단학에서의 역할 그리고 세포이상을 검출하기 위한 현미경 분석용 표준 및 특수 염색의 사용.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.