제품명
Transforming Growth Factor-β2 human, TGF-β2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
≤0.5 ng/mL EC50
품질
endotoxin tested
분자량
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
포장
pkg of 5 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤1 EU/μg
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... TGFB2(7042)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
분석 메모
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)