제품명
Interleukin-6 human, IL-6, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
≤2.0 ng/mL ED50
품질
endotoxin tested
분자량
dimer 26-30 kDa (glycosylated)
포장
pkg of 10 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤1.00 EU/μg
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IL6(3569)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Lipid Induced Insulin Resistance