주요 문서
H6785
Sigma-Aldrich
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E)-eicosatetraene-(2-biotinyl)hydrazide
≥98%, ethanol solution
동의어(들):
15(S)-HETE−biotin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H48N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
560.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98%
양식
ethanol solution
εmax
23,000 at 236 nm
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C30H48N4O4S/c1-2-3-13-18-24(35)19-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-21-27(36)33-34-28(37)22-17-16-20-26-29-25(23-39-26)31-30(38)32-29/h4-5,8-11,14,19,24-26,29,35H,2-3,6-7,12-13,15-18,20-23H2,1H3,(H,33,36)(H,34,37)(H2,31,32,38)/b5-4-,10-8-,11-9-,19-14+/t24-,25-,26-,29-/m0/s1
InChI key
CVMXPPQBNJUHBS-DJDVYCAUSA-N
애플리케이션
May be used to detect 15(S)-HETE binding proteins and/or receptors.
생화학적/생리학적 작용
Potent 5-lipoxygenase inhibitor.
기타 정보
15(S)-HETE is a major arachidonic acid metabolite produced from the 15-lipoxygenase pathway.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)