H2508
Hippuryl-Arg
carboxypeptidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
동의어(들):
N-Benzoyl-Gly-Arg
크기 선택
₩203,000
크기 선택
About This Item
₩203,000
추천 제품
제품명
Hippuryl-Arg, carboxypeptidase substrate
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N5O4/c16-15(17)18-8-4-7-11(14(23)24)20-12(21)9-19-13(22)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H4,16,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
GFLCPYUSPYXNBV-NSHDSACASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기질
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable