주요 문서
217356
Sigma-Aldrich
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
동의어(들):
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩199,651
₩199,651
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩199,651
About This Item
CAS Number:
효소 위원회 번호:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.54
₩199,651
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
생물학적 소스
Porcine pancreas
Quality Level
양식
lyophilized
특이 활성도
≥100 units/mg protein
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
pI 
6.0
solubility
water: 1 mg/mL
외래 활성
Carboxypeptidase A <1.0%
Chymotrypsin, none detected
Trypsin ≤5%
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
InChI key
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Native carboxypeptidase B catalyzes the release of C-terminal from basic amino acids, arginine, lysine, or ornithine from polypeptides. Inhibited by EDTA and other Zn2+ chelators. Has an optimal pH of 7.0-9.0 and a pI of 6.0.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
단위 정의
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of Hip-Arg per min at 25°C, pH 7.7.
물리적 형태
Lyophilized from 360 µM HEPES, 1.41 µM zinc chloride, 1.41 mg/ml Trehalose, pH 7.4.
재구성
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
기타 정보
Folk, J.E. 1970. Methods Enzymol.19, 504.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable