주요 문서
GE80-1129-53
EPH electrode wick for MultiPhor II electrophoresis unit
W × L 82 mm × 130 mm, pack of 500 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
electrophoresis grade
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Cytiva 80112953
너비 × 길이
82 mm × 130 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Used for connecting the buffer solution with the gel.
법적 정보
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)