주요 문서
K5168-U
Omnifit® EZ Benchmark Replacement Glass Columns
I.D. × L 25 mm × 330 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩362,152
₩362,152
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩362,152
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
SB.52
₩362,152
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Omnifit 006ERG-25-33
Quality Level
기술
LPLC: suitable
I.D. × 길이
25 mm × 330 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement glass columns are available in a wide range of bore sizes and lengths. This not only enables you to replace a column should breakage occur, but allows you to obtain several different length columns to use with endpieces you already have for that bore size. The modular nature of our column ranges means that for the ultimate flexibility you can mix and match column sizes with different endpiece types to your specific requirements.
법적 정보
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)