주요 문서
GE18-1129-59
EPS power supply adapters
2 mm male/4 mm female
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
wetted part: no
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 18112959
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
  • Choose adapters for connecting 4 mm or 2 mm leads to 2 mm or 4 mm output jacks, respectively.
  • This adapter is approved for 5NANA V relative protection ground.
  • Use Adapter Set 2mm M/4mm F for connecting sheathed 2 mm male plug instrument leads to 4 mm sheathed output jacks.
  • Use Adapter Set 4mm M/2mm F for connecting sheathed 4 mm male plug instrument leads to 2 mm high-voltage output jacks.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)