주요 문서
CLS6781FP
Corning® LSE low speed orbital shakers
low speed orbital shaker, w/ flat platform, 230V, EU plug, 1/cs
동의어(들):
laboratory shakers, orbital shakers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,461,600
₩1,461,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,461,600
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
₩1,461,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
AC/DC 입력
230 V AC, Schuko plug
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 6781-FP
파라미터
3-60 rpm speed
길이 × 너비 × 높이
25.5 cm × 32.0 cm × 16.0 cm
중량
5 kg
적합성
suitable for (ideal for staining and washing of fragile gels)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Corning LSE Low Speed Orbital Shaker includes a 30 x 30 cm platform and is ideal for staining and destaining gels, washing blots and general mixing applications.
Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.
  • Gentle motion prevents foaming of liquids
  • Simple analog control with easy-turn knobs
  • 19 mm orbit for blotting, gel staining and general mixing
  • Safe for cold room and incubator use
애플리케이션
  • Ideal for staining and washing of fragile gels
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)